Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Dissecting needles
Lancet, 50 mm
Katalogové číslo 233-0201
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Dissecting needles
Katalogové číslo 233-0201
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Dissecting needles
Dissecting needles
Lancet, 50 mm
Přejít na:
Price
40,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Tvar:
    Lancet
  • Délka:
    50 mm