Funnels, micro
6 mm, 28 mm
Katalogové číslo 221-1249
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Přejít na:
Product Details & Documents
PP
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.
Specifikace
- Vněj. Ø nálevky:28 mm
- Vnější Ø stonku:6 mm