Funnels, micro
5,4 mm, 24 mm
Katalogové číslo 221-1248
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Přejít na:
Product Details & Documents
PP
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.
Specifikace
- Vněj. Ø nálevky:24 mm
- Vnější Ø stonku:5,4 mm