10% BSA DILUENT BLOCKING SOLUTION (2x100 1 * 1 KIT
Katalogové číslo KPLI50-61-00
Dodavatel: SERACARE LIFE SCIENCES
10% BSA DILUENT BLOCKING SOLUTION (2x100 1 * 1 KIT
Katalogové číslo KPLI50-61-00
Dodavatel: SERACARE LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Disposable Microcentrifuge Tubes
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection