Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
33, Extended, 50 - 1200 µl, -, 90 mm, Purpurová, 10 racks, 96 each
Katalogové číslo 613-5109
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Sartorius
Pipette tips
Katalogové číslo 613-5109
Dodavatel:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Pipette tips
Pipette tips
33, Extended, 50 - 1200 µl, -, 90 mm, Purpurová, 10 racks, 96 each
Přejít na:
Price
2 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 960 KS
Product Details & Documents
These pipette tips are suitable for many pipettes on the market.
  • Natural colour, premium grade PP, autoclavable
  • Excellent seal design for accurate, leak-tight sealing
  • Produced and packed in a dust-free environment under strictly maintained conditions
Informace pro objednávání: Available in bulk packaging, in autoclavable racks and in refills.
Upozornení: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Purpurová
  • Balené:
    10 racks, 96 each
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    50 - 1200 µl
  • Délka:
    90 mm
  • Sekvence:
    33
  • Druh špičky:
    Extended
  • Cat. No.:
    613-5109
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact