Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
Conical separating funnels
01, 50 ml, 14/23 NS
Katalogové číslo 532-0103
Dodavatel:   SciLabware
Conical separating funnels
Katalogové číslo 532-0103
Dodavatel:  SciLabware
Conical separating funnels
Conical separating funnels
01, 50 ml, 14/23 NS
Přejít na:
Price
2 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    14/23 NS
  • Kapacita:
    50 ml
  • Sekvence:
    01