Orders LinkContactUsLinkComponent
Large microscopy slides
Large microscopy slides
001, Obyčejné skluzavky s 90° broušenými hranami, 76×52 mm
  MARI1100420
 :   MARIENFELD
Large microscopy slides
  MARI1100420
Large microscopy slides
Large microscopy slides
001, Obyčejné skluzavky s 90° broušenými hranami, 76×52 mm
780,00 Kč
1 * 50 KS
Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.
  • Popis:
    Obyčejné skluzavky s 90° broušenými hranami
  • D׊:
    76×52 mm
  • Sekvence:
    001