Filling solutions for combined/reference electrodes
07, KS120 KCl solution, saturated with AgCl, 500 ml bottle, 500 mL
Katalogové číslo HACHC20C310
Dodavatel: Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Katalogové číslo HACHC20C310
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Popis:KS120 KCl solution, saturated with AgCl, 500 ml bottle
- Sekvence:07