Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa, three layer
GC septa, three layer
05, Three layer GC septa, 9 mm, 3,81 mm
Katalogové číslo HAMI76003
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
Katalogové číslo HAMI76003
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
GC septa, three layer
05, Three layer GC septa, 9 mm, 3,81 mm
Přejít na:
Price
664,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Specifikace
  • Ø:
    9 mm
  • Popis:
    Three layer GC septa
  • Sekvence:
    05
  • Tloušťka:
    3,81 mm