Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, UniMark®
Microscope slides, UniMark®
06, Slides in standard packs, Oranžová
Katalogové číslo 631-1209
Dodavatel:   MARIENFELD
Microscope slides, UniMark®
Katalogové číslo 631-1209
Dodavatel:  MARIENFELD
Microscope slides, UniMark®
Microscope slides, UniMark®
06, Slides in standard packs, Oranžová
Přejít na:
Price
163,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
  • Frosted end for labelling
  • Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
  • Different colours to identify preparations securely
  • Thin coating to facilitate the processing of slides in automated systems
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže
Specifikace
  • Barva:
    Oranžová
  • Popis:
    Slides in standard packs
  • Sekvence:
    06