ContactUsLinkComponent
TUBING, PTFE, 2.00 MM OD X 1.7 MM ID 1 * 10 m
Katalogové číslo JOURJR-T-6801-M10
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
TUBING, PTFE, 2.00 MM OD X 1.7 MM ID 1 * 10 m
Katalogové číslo JOURJR-T-6801-M10
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
Frequently Bought Together