Jars, with screw cap
07, 500 ml, 95 mm, 91 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA3720
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, white.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikace
- Ø vněj.:95 mm
- Kapacita:500 ml
- Barva:Bílá
- Výška:91 mm
- Sekvence:07