Sample containers with screw cap
01, 30 ml, 38 mm, 54 mm
Katalogové číslo KART1672
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PFA, translucent, with PFA screw cap.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:38 mm
- Kapacita:30 ml
- Výška:54 mm
- Sekvence:01