Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, 6 ml
01, 6,00 ml, 22×38 mm, Průhledná, Ne
Catalog # METR6.2419.000
Supplier:   METROHM
Sample vials, 6 ml
Catalog # METR6.2419.000
Supplier:  METROHM
Sample vials, 6 ml
01, 6,00 ml, 22×38 mm, Průhledná, Ne
Price
33 760,00 Kč
Log in for availability
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Čepice součástí:
    Ne
  • Ø×H:
    22×38 mm
  • Kapacita:
    6,00 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Sekvence:
    01