Baňky odměrné
GL 25
612-4907
: Brand
PFA, průsvitné, s PFA šroubovací uzávěrem.
- včetně jednoho certifikátu šarže
- expozice teplotám až 121 ºC (autoklávování) nezpůsobuje trvalé překročení chybových limitů
- je doporučeno čištění na max. 60 °C pro zachování rysek a nápisů
Chybové limity dle třídy A, DIN EN ISO 1042. Kalibrace na obsah (TC, In). Šroubovací uzávěr PFA s tvarovaným těsnícím kroužkem. Autoklávovatelné, snadné čištění.
*Široké hrdlo.
(Height = Height without stopper).
- Závit:GL 25