Microscope slides, UniMark®
05, Slides in standard packs, Růžovočervená
Katalogové číslo 631-0097
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
- Frosted end for labelling
- Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
- Different colours to identify preparations securely
- Thin coating to facilitate the processing of slides in automated systems
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeCoC_MARI1000612_823410
Prohlášení o shodě
MARI0704102_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Barva:Růžovočervená
- Popis:Slides in standard packs
- Sekvence:05