Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
10, Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, Světle žlutá, 10 L
Katalogové číslo 461-0474
Dodavatel:   JULABO GmbH
Bath fluids
Katalogové číslo 461-0474
Dodavatel:  JULABO GmbH
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
10, Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, Světle žlutá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
  • Low toxicity and almost odourless
  • High stability and good thermal conductivity
  • Low viscosity and low corrosiveness
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Světle žlutá
  • Sekvence:
    10
  • Bod hoření:
    - °C
  • Bod vzplanutí:
    - °C
  • Teplotní rozsah:
    −30...+80 °C
  • Typ:
    Thermal G
Specifikace