Vortex, lab dancer
02, Vortex, lab dancer, UK přípojka
Catalog # 442-0021
Jump to:
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
Třepačka Lab dancer 1 * 1 KS Catalog #444-0020
Product 444-0020 is a replacement for 442-0021 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Specifications
- Popis:Vortex, lab dancer, UK přípojka
- Sekvence:02
- Maximální objem mísení:50 ml
- Hmotnost:0,55 kg
- Cat. No.:442-0021
- Oběh:4,5 mm
- Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm):30 mm
- Třepání:Orbitální
- Model:lab dancer
- Rozsah rychlosti:2800 min⁻¹ fixní
- Ø×H:100×70 mm
- Maximální kapacita:0,1 kg včetně nástavce
- Třída příkonu/výkonu motoru:1,2/0,8 W