Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex, VORTEX Genius 3
Vortex, VORTEX Genius 3
02, VORTEX Genius 3, UK-přípojka
Catalog # 412-0115
Vortex, VORTEX Genius 3
Catalog # 412-0115
Supplier:  
Vortex, VORTEX Genius 3
Vortex, VORTEX Genius 3
02, VORTEX Genius 3, UK-přípojka
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
Product Details & Documents
Vortex se třemi vyměnitelnými příchytkami a různými vložkami pro různé aplikace. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno nebo 250ml Erlenmayerovu baňku lze připojit pomocí speciálně navrženého popruhu. Příchytky bezpečně zacvaknou na jednotku v jakékoliv poloze. Jednotka je stabilní při vysokých rychlostech a robustní díky povlaku slitiny zinku.
  • kompaktní design
  • nepřetržitě nastavitelný rozsah rychlostí
  • výkonné magnety pro silný magnetický spoj
  • lze použít při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
 : Dodáván se standardním příslušenstvím pro zkumavky nebo malé kádinky, 412-0099
 : * v závislosti na upevnění a naložení
** použití v kombinaci s 412-0101
Specifications
  • Popis:
    VORTEX Genius 3, UK-přípojka
  • Sekvence:
    02
  • Hmotnost:
    4,5 kg
  • Cat. No.:
    412-0115
  • Š×H×V:
    127×149×136 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Příkon/výkon motoru:
    58/10 W
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    VORTEX Genius 3
  • Rozsah rychlosti:
    500 - 2500 min⁻¹*
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    Kontinuální režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 2 200,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    Trvalý chod nebo dotykový režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 850,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 945,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standardní příslušenství
    Kontinuální nebo dotykový režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 400,00 Kč