Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
Specimen tubes
08, 75 mm, 12 mm, 0,85 mm
Katalogové číslo 212-0567
Dodavatel:   MURRAY S
Specimen tubes
Katalogové číslo 212-0567
Dodavatel:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
08, 75 mm, 12 mm, 0,85 mm
Přejít na:
Price
1 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    12 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,85 mm
  • Délka:
    75 mm
  • Sekvence:
    08