Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
21, 20 ml, 10/13, 0,04 ± ml
Katalogové číslo POULRB258/D/5
Dodavatel:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Katalogové číslo POULRB258/D/5
Dodavatel:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
21, 20 ml, 10/13, 0,04 ± ml
Přejít na:
Price
1 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Specifikace
  • NZ:
    10/13
  • Kapacita:
    20 ml
  • Sekvence:
    21
  • Tolerance:
    0,04 ± ml