Aceton ≥99%
2865, Glass bottle, 1.000 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99%
Katalogové číslo L10407.AU
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 67-64-1
Přejít na:
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonyma: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Číslo CAS:67-64-1
- Vzorec:CH₃COCH₃
- MDL číslo:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08
- Merck Index:14,66
- Bod varu:56 °C
- Bod tání:–94 °C
- Hustota:0,791
- Bod vzplanutí:–17 °C (1 °F)
- UN:1090
- ADR:3,II
- :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-662-2
- REACH:01-2119471330-49
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1.000 mL
- Sekvence:2865
- Cat. No.:L10407.AU
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health