Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
Conical separating funnels
05, 1000 ml, 29/32 NS
Katalogové číslo 511-0763
Dodavatel:   SciLabware
Conical separating funnels
Katalogové číslo 511-0763
Dodavatel:  SciLabware
Conical separating funnels
Conical separating funnels
05, 1000 ml, 29/32 NS
Přejít na:
Price
4 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    05