Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
Conical separating funnels
03, 250 ml, 24/29 NS
Katalogové číslo 511-0761
Dodavatel:   SciLabware
Conical separating funnels
Katalogové číslo 511-0761
Dodavatel:  SciLabware
Conical separating funnels
Conical separating funnels
03, 250 ml, 24/29 NS
Přejít na:
Price
3 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    24/29 NS
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    03