Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
Conical separating funnels
02, 100 ml, 19/26 NS
Katalogové číslo 511-0760
Dodavatel:   SciLabware
Conical separating funnels
Katalogové číslo 511-0760
Dodavatel:  SciLabware
Conical separating funnels
Conical separating funnels
02, 100 ml, 19/26 NS
Přejít na:
Price
2 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Kapacita:
    100 ml
  • Sekvence:
    02