VWR® Rectangular Cover Glasses
03, 22×32 mm, #1
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
Packaging: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.
Specifications
- Počet:#1
- D׊:22×32 mm
- Sekvence:03