Burettes, removable stopcock
03, 50 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Katalogové číslo 612-0370
Dodavatel: SciLabware
Přejít na:
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
- Flared top for safer filling
- Blue enamel graduations
BS 846
: BS 846
Specifikace
- Kapacita:50 ml
- Sekvence:03
- Dělení:0,10 ml
- Tolerance:0,10 ± ml