Orders LinkContactUsLinkComponent
Mlýn analytický, A 11 basic
002, Mlýn analytický A 11 basic, UK - zástrčka
  432-0027
Mlýn analytický, A 11 basic
  432-0027
 :  
Mlýn analytický, A 11 basic
Mlýn analytický, A 11 basic
002, Mlýn analytický A 11 basic, UK - zástrčka
Dávkový mlýn provádí dva různé typy mletí; nárazové mletí tvrdých, křehkých nebo neelastických materiálů pomocí vysoce kvalitního nerezového nože. Lze použít pro vzorky s tvrdostí Mohse až do 6. A 11 také umožňuje řezné mletí, ideální pro rozprašování měkkých, vláknitých materiálů s volitelným řezným nožem.
  • dva různé druhy mletí; nárazové a řezací
  • Vlhké a želatinové materiály lze rozmělnit na prášek přidáním vody
  • mlecí komoru zesílenou pomocí skleněných vláken a ETFE lze použít s kapalným dusíkem (pro zkřehnutí mletých materiálů)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 43
 : Dodáváno s nárazovým mlecím nožem a 80ml mlecí nádobkou, bez řezného nože. K dispozici je řada příslušenství, objednávejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
  • Popis:
    Mlýn analytický A 11 basic, UK - zástrčka
  • Sekvence:
    002
  • Hmotnost:
    1,5 kg
  • Cat. No.:
    432-0027
  • Uživatelný objem:
    80 ml
  • Obvodová rychlost:
    53 m/s
  • Š×H×V:
    85×85×240 mm
  • Pojistka proti přeplnění:
    Ano
  • Pracovní cyklus spuštěn/vypnut:
    1/10 min
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
    160/100 W
  • Maximální velikost náplňových granulí:
    10 mm
  • Rychlost:
    28000 min⁻¹ fixní
Accessories
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 412-1102
    04
    Beater A11.3
    Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9
    1 * 1 KS - 7 400,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 431-2114
    07
    Nálevka, A 11.7
    Pro použití s tekutým dusíkem, zabraňuje rozstříkání při nalévání
    1 * 1 KS - 8 120,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 412-0001
    01
    Náhradní mlecí nádobka 80 ml
    Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceli
    1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 431-2113
    06
    Dvojitý nůž
    Pro použití na materiály s tvrdostí dle Mohse až 3 Lze použít pouze s mlecí nádobkou 250ml
    1 * 1 KS - 15 810,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 412-1100
    05
    Spare beater A11.1
    Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 6
    1 * 1 KS - 3 540,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 412-1101
    03
    Cutting blade A11.2
    Pro vláknité materiály
    1 * 1 KS - 5 940,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 412-1112
    02
    Mlecí nádobka 250ml
    Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem
    1 * 1 KS - 19 910,00 Kč