Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipeclay triangles
Pipeclay triangles
01, Pipeclay stems on stout wire, 50 mm
Katalogové číslo MURRL026/02
Dodavatel:   MURRAY S
Pipeclay triangles
Katalogové číslo MURRL026/02
Dodavatel:  MURRAY S
Pipeclay triangles
01, Pipeclay stems on stout wire, 50 mm
Přejít na:
Price
819,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Pipeclay stems on stout wire.
Specifikace
  • Popis:
    Pipeclay stems on stout wire, 50 mm
  • Sekvence:
    01