Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim, medium wall
14, 150 mm, 24 mm
Katalogové číslo 212-7093
Dodavatel:   MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Katalogové číslo 212-7093
Dodavatel:  MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Test tubes without rim, medium wall
14, 150 mm, 24 mm
Přejít na:
Price
1 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Soda-lime glass, rimless.
  • Good chemical and physical properties
  • Medium-walled
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    24 mm
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    14