Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrodes
pH electrodes
09, Combination pH electrode, refillable, with bulb end, Combination pH electrode, bulb type, 0 - 11, 0...+50 °C, Sklo, 3M KCl (refillable), Annular ceramic, 12×120 mm, BNC, 1 m cable, Low ionic strength solutions
Katalogové číslo JENW99960-42
Dodavatel:   Cole-Parmer
pH electrodes
Katalogové číslo JENW99960-42
Dodavatel:  Cole-Parmer
pH electrodes
pH electrodes
09, Combination pH electrode, refillable, with bulb end, Combination pH electrode, bulb type, 0 - 11, 0...+50 °C, Sklo, 3M KCl (refillable), Annular ceramic, 12×120 mm, BNC, 1 m cable, Low ionic strength solutions
Přejít na:
Price
10 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Připojení:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Určeno pro:
    Low ionic strength solutions
  • Type:
    Combination pH electrode, bulb type
  • Popis:
    Combination pH electrode, refillable, with bulb end
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    09
  • Diafragma:
    Annular ceramic
  • Elektrolyt:
    3M KCl (refillable)
  • Tepl.:
    0...+50 °C
  • pH:
    0 - 11