Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
6×8×1,5 mm, 0,2 ml
Katalogové číslo 231-0392
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Spoon spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0392
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
6×8×1,5 mm, 0,2 ml
Přejít na:
Price
3 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end flattened, the other end spoon-formed
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Kapacita:
    0,2 ml
  • Velikost lžíce:
    6×8×1,5 mm