Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
42 ml, 120 mm, 30 mm
Katalogové číslo NICK4023
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Katalogové číslo NICK4023
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
42 ml, 120 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
1 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikace
  • Šířka:
    30 mm
  • Kapacita:
    42 ml
  • Délka:
    120 mm