Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
25 ml, 70 mm, 30 mm
Catalog # 231-0359
Supplier:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Catalog # 231-0359
Supplier:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
25 ml, 70 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
1 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikace
  • Šířka:
    30 mm
  • Kapacita:
    25 ml
  • Délka:
    70 mm