Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing scissors, straight
Dressing scissors, straight
Blunt/blunt, 125 mm
Katalogové číslo 233-0015
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing scissors, straight
Katalogové číslo 233-0015
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing scissors, straight
Dressing scissors, straight
Blunt/blunt, 125 mm
Přejít na:
Price
268,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. These straight scissors can be used for a variety of applications in medical areas, laboratories and microscopy.
Specifikace
  • Type:
    Blunt/blunt
  • Délka:
    125 mm