Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
48, E 134 Vložka na 210 sklíček, vybavená 26 přihrádkami o rozměrech 26 × 11 mm, síla drátu 3 mm, š × h × v: 525 × 528 × 141 mm
Catalog # 141-0355
Supplier:   MIELE
Nástavce
Catalog # 141-0355
Supplier:  MIELE
Nástavce
Nástavce
48, E 134 Vložka na 210 sklíček, vybavená 26 přihrádkami o rozměrech 26 × 11 mm, síla drátu 3 mm, š × h × v: 525 × 528 × 141 mm
Price
9 987,84 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    E 134 Vložka na 210 sklíček, vybavená 26 přihrádkami o rozměrech 26 × 11 mm, síla drátu 3 mm, š × h × v: 525 × 528 × 141 mm
  • Sekvence:
    48