Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
Nástavce
31, E 106 Vložka na baňky se širokým hrdlem a odměrné válce, vybavená 10 držáky (175 mm na výšku) a 16 držáky (105 mm na výšku) s odpružením.
Katalogové číslo 141-0296
Dodavatel:   MIELE
Nástavce
Katalogové číslo 141-0296
Dodavatel:  MIELE
Nástavce
Nástavce
31, E 106 Vložka na baňky se širokým hrdlem a odměrné válce, vybavená 10 držáky (175 mm na výšku) a 16 držáky (105 mm na výšku) s odpružením.
Přejít na:
Price
5 930,28 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    E 106 Vložka na baňky se širokým hrdlem a odměrné válce, vybavená 10 držáky (175 mm na výšku) a 16 držáky (105 mm na výšku) s odpružením.
  • Sekvence:
    31