Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Syringe, glass, metal centre nozzle, Luer slip, grad. 1,0 ml, 10 ml
Katalogové číslo 613-4512
Dodavatel:   MURRAY S
Syringes
Katalogové číslo 613-4512
Dodavatel:  MURRAY S
Syringes
Syringes
Syringe, glass, metal centre nozzle, Luer slip, grad. 1,0 ml, 10 ml
Přejít na:
Price
322,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifikace
  • Objem:
    10 ml
  • Popis:
    Syringe, glass, metal centre nozzle, Luer slip, grad. 1,0 ml