Orders LinkContactUsLinkComponent
Joint clips for conical joints, POM, Quickfit®
Joint clips for conical joints, POM, Quickfit®
08, Okrová, 40/38
Katalogové číslo 201-3032
Dodavatel:   SciLabware
Joint clips for conical joints, POM, Quickfit®
Katalogové číslo 201-3032
Dodavatel:  SciLabware
Joint clips for conical joints, POM, Quickfit®
Joint clips for conical joints, POM, Quickfit®
08, Okrová, 40/38
Přejít na:
Price
1 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
POM, coloured. Polyacetal clips for retaining glassware having Quickfit® conical joints.
  • Easy to fit and remove
  • Can be used at temperatures up to +80 °C
  • Clips are colour coded for easy identification
Specifikace
  • Pro NZ:
    40/38
  • Barva:
    Okrová
  • Sekvence:
    08