Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for screw thread joints
10,5 - 11,5 mm, 24
Katalogové číslo 215-3499
Dodavatel:   SciLabware
Accessories for screw thread joints
Katalogové číslo 215-3499
Dodavatel:  SciLabware
Accessories for screw thread joints
Accessories for screw thread joints
10,5 - 11,5 mm, 24
Přejít na:
Price
844,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
For use with Quickfit® glass screw thread.
Specifikace
  • Ø otvoru:
    10,5 - 11,5 mm
  • Závit:
    24