Accessories for screw thread joints
10,5 - 11,5 mm, 28
Katalogové číslo BIBBQC28/13
Dodavatel: SciLabware
Přejít na:
Product Details & Documents
For use with Quickfit® glass screw thread.
Specifikace
- Ø otvoru:10,5 - 11,5 mm
- Závit:28