Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels, Quickfit®
Filtration funnels, Quickfit®
P40, 19/26 NS, 30 mm
Katalogové číslo 201-8685
Dodavatel:   SciLabware
Filtration funnels, Quickfit®
Katalogové číslo 201-8685
Dodavatel:  SciLabware
Filtration funnels, Quickfit®
Filtration funnels, Quickfit®
P40, 19/26 NS, 30 mm
Přejít na:
Price
2 900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 NS
  • Ø destičky:
    30 mm
  • Porozita:
    P40