Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels, Quickfit®
Büchner funnels, Quickfit®
65 mm, 3, 19/26 NS
Katalogové číslo 201-8681
Dodavatel:   SciLabware
Büchner funnels, Quickfit®
Katalogové číslo 201-8681
Dodavatel:  SciLabware
Büchner funnels, Quickfit®
Büchner funnels, Quickfit®
65 mm, 3, 19/26 NS
Přejít na:
Price
2 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 NS
  • Ø destičky:
    65 mm
  • Porozita:
    3