Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone cutters
01, With overlapping spring, 140 mm
Katalogové číslo 233-0010
Dodavatel:   MURRAY S
Bone cutters
Katalogové číslo 233-0010
Dodavatel:  MURRAY S
Bone cutters
Bone cutters
01, With overlapping spring, 140 mm
Přejít na:
Price
1 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Carbon steel, nickel plated. With overlapping spring or coil spring handle.
  • Excellent thermal resistance
  • Easy to clean
  • Safe, simple operation
Specifikace
  • Popis:
    With overlapping spring
  • Délka:
    140 mm
  • Sekvence:
    01