Accessories
47, Dispenser work station, remote aspiration, for 100 ml 521 model
Katalogové číslo 613-6202
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo 613-6202
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
47, Dispenser work station, remote aspiration, for 100 ml 521 model
Přejít na:
Price
6 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Dispenser work station, remote aspiration, for 100 ml 521 model
  • Sekvence:
    47