Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
04, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalogové číslo 201-8574
Dodavatel:   SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Katalogové číslo 201-8574
Dodavatel:  SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
04, 24/29 NS, 24/29 NS
Přejít na:
Price
2 570,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, straight.
  • Both sockets are the same size
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters with two parallel necks/sockets and a cone.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    24/29 NS
  • Velikost objímky:
    24/29 NS
  • Sekvence:
    04