Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars
01, 100 mm, 100 mm
Katalogové číslo MURRG500/01
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing jars
Katalogové číslo MURRG500/01
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing jars
01, 100 mm, 100 mm
Přejít na:
Price
941,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Specifikace
  • Ø vněj.:
    100 mm
  • Výška:
    100 mm
  • Sekvence:
    01