Inoculating loops, disposable, Microloops
Loop peel pouch, 10 µl, Červený
Dodavatel: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
Katalogové číslo 300-0500
Dodavatel: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Přejít na:
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
- Colour coded plastic
- Moderately flexible
Specifikace
- Kapacita:10 µl
- Barva:Červený
- Popis:Loop peel pouch