Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quartz (Suprasil® 300), 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Katalogové číslo HELL665-000-46
Dodavatel:   Hellma
Flat optical windows
Katalogové číslo HELL665-000-46
Dodavatel:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quartz (Suprasil® 300), 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Přejít na:
Price
1 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifikace
  • Materiál okna:
    Quartz (Suprasil® 300)
  • Popis:
    Flat optics rectangular
  • Rozměry:
    12,5 × 45 mm
  • Tloušťka:
    1,25 mm