Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran glass, 21 mm, 1 mm
Katalogové číslo HELL201-1-23
Dodavatel:   Hellma
Flat optical windows
Katalogové číslo HELL201-1-23
Dodavatel:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran glass, 21 mm, 1 mm
Přejít na:
Price
3 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifikace
  • Materiál okna:
    Duran glass
  • Popis:
    Flat optics ring for spring clap
  • Rozměry:
    21 mm
  • Tloušťka:
    1 mm